Tisk…
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Aminohydantoin Hydrochloride, 1-Aminohydantoin HCl, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
442050050 442050250
ACRO442050050EA 1620 CZK
ACRO442050050 ACRO442050250
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
1-Aminohydantoin hydrochloride
Vzorec: C₃H₅N₃O₂
MW: 151,55 g/mol
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181047
CAS číslo: 2827-56-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %