tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010
442040050
ACRO442040010EA
2760
CZK
ACRO442040010
ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ MW: 171,2 g/mol Bod tání: 50…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861741 CAS číslo: 398489-26-4 UN: 3335 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...