Tisk…
Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
442020050 442020250
ACRO442020050EA 1670 CZK
ACRO442020050 ACRO442020250
Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,3 g/mol
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191181
CAS číslo: 4326-36-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +52° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)