Tisk…
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
441950050 441950250
ACRO441950050EA 2280 CZK
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Bod varu: 90…92 °C (1hPa)
Bod tání: 35…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051937
CAS číslo: 7368-78-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %