Tisk…
4-Benzyl-L-aspartate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: L-Aspartic acid beta-benzyl ester, β-Benzyl L-aspartate, H-Asp(obzl)-OH, beta-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester, L-Aspartic Acid 4-Benzyl Ester, beta-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBn)-OH, L-Aspartic Acid beta-Benzyl Ester, L-Aspartic acid β-benzyl ester
441930050 441930250
ACRO441930050EA 2290 CZK
ACRO441930050 ACRO441930250
4-Benzyl-L-aspartate 98%
4-Benzyl-L-aspartate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037208
CAS číslo: 2177-63-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +26° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in dil HCl)