Tisk…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
441890010 441890050
ACRO441890010EA 2050 CZK
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143161
CAS číslo: 350-29-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %