Tisk…
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
441880010 441880050
ACRO441880010EA 2820 CZK
ACRO441880010 ACRO441880050
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,248 g/mol
Bod tání: 137…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094406
CAS číslo: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -47° to -53° (20°C, 589 nm) (c=0.67 in MeOH)
Titration with NaOH 96 to 104 %