Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
441850010 441850050
ACRO441850010EA 2960 CZK
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973351
CAS číslo: 14001-66-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %