Tisk…
4-Cyanopiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
441820050 441820250
ACRO441820050EA 1900 CZK
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Bod varu: 100…105 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05022468
CAS číslo: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %