Tisk…
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
441710010 441710050
ACRO441710010EA 754 CZK
ACRO441710010 ACRO441710050
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Fmoc-D-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Bod tání: 184…186,5 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00062955
CAS číslo: 86123-10-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF)