Tisk…
5-Iodoindole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
441590050 441590250
ACRO441590050EA 2940 CZK
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Vzorec: C₈H₆IN
MW: 243.05
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220065
CAS číslo: 16066-91-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %