Tisk…
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 2050 CZK
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113820
CAS číslo: 19798-80-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %