9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
441440010
441440050
ACRO441440010EA
3080
CZK
ACRO441440010
ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₉H₂₂BNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16294552 CAS číslo: 1217891-71-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 154 °C |
HPLC | ≥96.0 % |