Tisk…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 2530 CZK
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58
Bod tání: 103…107 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00010012
CAS číslo: 14221-01-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %