Palladium(II) acetate 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
441390010
441390050
ACRO441390010EA
5700
CZK
ACRO441390010
ACRO441390050
Palladium(II) acetate 99.9% (trace metals basis)
Palladium(II) acetate
Vzorec:
C₄H₆O₄Pd MW: 224.51 Bod tání: 205 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012453 CAS číslo: 3375-31-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to brown Powder |
Assay | 46.9 to 48.5 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤1000 ppm |