Tisk…
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
441221000 441225000
ACRO441221000EA 4160 CZK
ACRO441221000 ACRO441225000
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
D-Propargylglycine
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113.116 g/mol
Bod tání: >180 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00237407
CAS číslo: 23235-03-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)