Tisk…
(S)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
441131000 441135000
ACRO441131000EA 3440 CZK
ACRO441131000 ACRO441135000
(S)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Boc-alpha-ethylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Bod tání: 104…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031697
CAS číslo: 151171-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Titration with NaOH ≥97.5 %