Tisk…
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
441030010 441030050
ACRO441030010EA 5740 CZK
ACRO441030010 ACRO441030050
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₃H₃₈BNO₂Si
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659107
CAS číslo: 476004-82-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %