Tisk…

N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-METHYL-1H-PYRROL-3-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 1H-Pyrrole,1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-, 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole

441000010 441000050
ACRO441000010EA 6140 CZK
ACRO441000010 ACRO441000050
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207.08 g/mol
Bod tání: 44…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13182200
CAS číslo: 953040-54-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR