Tisk…
O-Benzyl-L-serine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ser(Bzl)-OH
440930050 440930250
ACRO440930050EA 3870 CZK
ACRO440930050 ACRO440930250
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Bod tání: 210…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065937
CAS číslo: 4726-96-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥98.5 %
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)