Tisk…

4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

440770010 440770050
ACRO440770010EA 3390 CZK
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₄
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192064
CAS číslo: 53413-67-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR