Xylene cyanole FF ∼75% ~75%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
C.I. 42135
440700100
440700500
ACRO440700100EA
1800
CZK
ACRO440700100
ACRO440700500
Xylene cyanole FF ∼75% ~75%
Xylene cyanole FF
Vzorec:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ MW: 538.62 Bod tání: 295 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040657 CAS číslo: 2650-17-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue-grey to green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (105°C) |
Solubility | (0.1% in water) Dark blue |
Dye content | ≥70 % |
UV Lambda max | 612 to 616 nm |
Suitability | (as track. dye for DNA seq) Passes test |