Tisk…
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440670010 440670050
ACRO440670010EA 15190 CZK
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518965
CAS číslo: 337958-60-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %