Tisk…
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, ((3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), PyAOP, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphorous hexafluorophosphate
440610010 440610050
ACRO440610010EA 2970 CZK
ACRO440610010 ACRO440610050
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Vzorec: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
MW: 521.4 g/mol
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03703417
CAS číslo: 156311-83-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 18.33 to 19.28 % (N)