Tisk…
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440590050 440590250
ACRO440590050EA 5520 CZK
ACRO440590050 ACRO440590250
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₃H₂₀F₆N₃O₃P
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00192457
CAS číslo: 207683-26-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.81 to 10.63 % (N)