3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
440520050
440520250
440521000
ACRO440520050EA
853
CZK
ACRO440520050
ACRO440520250
ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Vzorec:
C₁₃H₁₆ClNOS MW: 269,79 g/mol Bod tání: 142…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011959 CAS číslo: 4568-71-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 147 °C |
Elemental Analysis | 5.06 to 5.32 % N |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)