Tisk…
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440480010 440480050
ACRO440480010EA 1380 CZK
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411903
CAS číslo: 20691-89-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %