Tisk…
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440360050 440360250
ACRO440360050EA 4420 CZK
ACRO440360050 ACRO440360250
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Vzorec: C₉H₁₆F₇N₂P
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683430
CAS číslo: 164298-25-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)