Tisk…
Propidium iodide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 36140 CZK
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidium iodide 95%
Propidium iodide
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011921
CAS číslo: 25535-16-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %