Tisk…
Potassium sulphite 90%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 4090 CZK
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, pure
Potassium sulphite
Vzorec: K₂SO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011387
CAS číslo: 10117-38-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %