Tisk…
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440200010 440200050
ACRO440200010EA 1610 CZK
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134100
CAS číslo: 13575-75-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %