Tisk…
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440160010 440160050
ACRO440160010EA 1230 CZK
ACRO440160010 ACRO440160050
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Vzorec: C₈H₆BrNO₂
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191856
CAS číslo: 5153-71-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
GC ≥98.5 %