Tisk…
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
440030010 440030050
ACRO440030010EA 1060 CZK
ACRO440030010 ACRO440030050
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Bod tání: 225…227 °C
Hustota: 0,095 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082539
CAS číslo: 17469-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water)