Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439940050 439940250
ACRO439940050EA 2430 CZK
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118.1359 g/mol
Bod varu: 97…98 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005553
CAS číslo: 274-76-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %