Tisk…
N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439910250 439911000
ACRO439910250EA 1940 CZK
ACRO439910250 ACRO439911000
N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
N-Phenyl-2-naphthylamine
Vzorec: C₁₆H₁₃N
Bod varu: 395 °C
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004052
CAS číslo: 135-88-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %