Tisk…
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439890010 439890050 439890100
ACRO439890010EA 1280 CZK
ACRO439890010 ACRO439890050 ACRO439890100
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester
see CofA for exact composition
Vzorec: C₁₅H₁₇BN₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798116
CAS číslo: 662138-96-7
UN: 3175
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine
NMR (1H-NMR) Consistent with structure