Tisk…
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5,5-Dibromobarbituric acid
439840010 439840050
ACRO439840010EA 1570 CZK
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂O₃
MW: 285,89 g/mol
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010595
CAS číslo: 511-67-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %