Tisk…
2-Chlorophenethyl bromide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
440140010 440140050
ACRO440140010EA 1250 CZK
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorophenethyl bromide 95%
2-Chlorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrCl
MW: 219.51
Bod varu: 110…112 °C (10Torr)
Hustota: 1.4569 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117464
CAS číslo: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %