Tisk…
2-Fluorophenethyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 1690 CZK
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Bod varu: 73…75 °C (20Torr)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117466
CAS číslo: 91319-54-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %