Tisk…
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 1440 CZK
ACRO440100250 ACRO440101000
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Poly(methylhydrosiloxane)
Vzorec: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Bod varu: ∼140 °C (0,003 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,006 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084478
CAS číslo: 63148-57-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt