Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
439810010
439810050
ACRO439810010EA
1730
CZK
ACRO439810010
ACRO439810050
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 230,69 g/mol Bod tání: 170…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00270150 CAS číslo: 18807-71-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |