Tisk…
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 2290 CZK
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MW: 250.1449 g/mol
Bod varu: 248…249 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.003 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663857
CAS číslo: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %