Tisk…

1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid

439700050 439700250
ACRO439700050EA 2870 CZK
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111651
CAS číslo: 3622-35-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR