Tisk…
Sulphisoxazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439670250 439671000
ACRO439670250EA 1300 CZK
ACRO439670250 ACRO439671000
Sulphisoxazole 99%
Sulphisoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O₃S
Bod tání: 194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003150
CAS číslo: 127-69-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %