Tisk…
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439660010 439660050
ACRO439660010EA 2820 CZK
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426250
CAS číslo: 42956-75-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %