Tisk…
N-Methylisopropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Isopropylmethylamine
439650100 439650500
ACRO439650100EA 2020 CZK
ACRO439650100 ACRO439650500
N-Methylisopropylamine 98%
N-Methylisopropylamine
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73.14
Bod varu: 50…53 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.702 g/cm³
Bod vzplanutí: –32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042859
CAS číslo: 4747-21-1
UN: 2734
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %