Tisk…
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439640010 439640050
ACRO439640010EA 2480 CZK
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₁₈BNO₂
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411327
CAS číslo: 406463-06-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %