Tisk…
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
439440010 439440050
ACRO439440010EA 2210 CZK
ACRO439440010 ACRO439440050
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 50…52 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788747
CAS číslo: 104641-60-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -6° to -8° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %