Tisk…
α-Ketoglutaric acid monosodium salt 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
439350050 439350250 439351000
ACRO439350050EA 1730 CZK
ACRO439350050 ACRO439350250 ACRO439351000
α-Ketoglutaric acid monosodium salt 98%
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Vzorec: C₅H₅NaO₅
MW: 168,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064196
CAS číslo: 22202-68-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
UV at 430 nm A: ≤0.200
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %