(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010
439320050
ACRO439320010EA
3450
CZK
ACRO439320010
ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Bod varu: 181…182 °C (760 mmHg) Hustota: 0,993 g/cm³ Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788748 CAS číslo: 104641-59-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.00 % |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...